Learn More
Cytiva Whatman™ Papiers filtres qualitatifs pliés de grade 2V
Économise le temps d’ajustement des cercles aux entonnoirs coniques. Les papiers filtres qualitatifs pliés Whatman™ de grade 2V offrent un débit moyen et une rétention nominale des particules de 8 μm à une vitesse de filtration supérieure.
76.80€ - 404.00€
Spécification
Format | Cercle préplissé |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Porosité | Moyenne fine |
Vitesse de filtration | 240 s |
Débit | Moyenne |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11392915
|
Cytiva
1202-185 |
185 mm |
76.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11330434
|
Cytiva
1202-385 |
385 mm |
293.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10211891
|
Cytiva
1202-240 |
240 mm |
120.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11322925
|
Cytiva
1202-320 |
320 mm |
196.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11350434
|
Cytiva
1202-500 |
500 mm |
404.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11382915
|
Cytiva
1202-150 |
150 mm |
86.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11372915
|
Cytiva
1202-125 |
125 mm |
84.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11340434
|
Cytiva
1202-400 |
400 mm |
324.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ne perdez plus de temps à faire tenir les cercles dans des entonnoirs coniques.Les papiers filtres qualitatifs pliés Whatman™ de grade 2V offrent un débit moyen et une rétention nominale des particules de 8 μm à une vitesse de filtration supérieure.
Le papier filtre pré-plié de grade 2V expose une surface supplémentaire, ce qui augmente la capacité de charge et réduit le temps de filtration.- Débit moyen et rétention nominale des particules de 8 μm
- Vitesse de filtration Herzberg de 240 s
- Strié (pré-plissé) pour une utilisation aisée avec des entonnoirs à filtre coniques
- Peut être utilisé pour l’analyse des sols ou la filtration générale
Spécification
Cercle préplissé | |
Moyenne fine | |
Moyenne | |
Grade 2V | |
190 μm |
Cellulose | |
240 s | |
Certifiés pour les méthodes d’analyse des céréales. Capacité de chargement normale ; force limitée à l’état humide. | |
Lot de 100 |