Learn More
Cytiva Papiers filtres qualitatifs Whatman™ - de grade 2V
Les grades qualitatifs pratiques offrent des avantages majeurs par rapport aux cercles plats
Marque:  Cytiva 1202-270
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.63000kg
Code produit. 10596541
  • 152.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 06-05-2024
Description
  • La surface exposée supplémentaire réduit le temps de filtration
  • Capacité de charge totale accrue
  • Débit maintenu
  • Taille des pores : 8 μm
  • Diamètre : 10,6 po (270 mm)
  • Épaisseur : 190 μm
Spécification
Spécification
Papier filtre pré-plié de grade 2V pour l’analyse qualitative, cercle de 270 mm (100 pièces)
Cellulose
240 s
Grade 2V
190 μm
Rond
8 μm
Par rapport aux filtres pliés en quatre, le papier filtre pré-plié Whatman Grade 2V de GE expose une surface supplémentaire, ce qui offre une capacité de charge plus élevée et une durée de filtration plus courte.
100 / boîte
270 mm