Learn More
Cytiva Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Cercles de grade 6
Filtrent les particules deux fois plus rapidement que le papier filtre qualitatif Whatman de grade 5. Les papiers filtres qualitatifs Whatman™ de grade 6 retiennent les particules fines pour l’analyse des eaux de chaudière.
11.00€ - 84.85€
Spécification
Format | Rond |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | 3 μm |
Vitesse de filtration | Herzberg 715 s |
Débit | Moyen à lent |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11340524
|
Cytiva
1006-042 |
42,5 mm |
11.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11352865
|
Cytiva
1006-090 |
90 mm |
19.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11362865
|
Cytiva
1006-110 |
110 mm |
23.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11372865
|
Cytiva
1006-125 |
125 mm |
29.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10706652
|
Cytiva
1006-150 |
150 mm |
39.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11302875
|
Cytiva
1006-240 |
240 mm |
84.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Filtre les particules deux fois plus rapidement que le papier filtre qualitatif Whatman de grade 5.Les papiers filtres qualitatifs Whatman™ de grade 6 retiennent les particules fines pour l’analyse des eaux de chaudière.
Ces filtres en cellulose sont utilisés dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux et pour clarifier des liquides.
- Rétention des particules : 3 μm
- Porosité : Fine
- Vitesse de filtration : Herzberg 710 s
- Surface : lisse
Spécification
Rond | |
3 μm | |
Moyen à lent | |
Grade 6 | |
Lot de 100 |
Cellulose | |
Herzberg 715 s | |
Filtre de qualité standard pour l’analyse des eaux de chaudière. | |
Fine | |
180 μm |