Learn More
Cytiva Papiers quantitatifs Whatman™ : Cercles de grade 41
À utiliser pour l’analyse de la pollution de l’air en tant que bande de papier pour imprégnation lors de la détermination des composés gazeux à des débits élevés ou pour l’analyse quantitative de la pollution de l’air. Papiers quantitatifs Whatman™ : Les cercles de grade 41 sont couramment utilisés pour préparer des échantillons pour l’analyse des métaux après la digestion à l’acide nitrique.
Marke: Cytiva 1441-042
19.43 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Weitere Details : Poids : 0.01530kg
Beschreibung
À utiliser pour l’analyse quantitative de la pollution de l’air comme bande de papier à imprégner pour déterminer les composés gazeux à des débits élevés ou pour procéder à l’analyse quantitative de la pollution de l’air.Papier filtre quantitatif Whatman™ :Les cercles de grade 41 sont couramment utilisés pour préparer des échantillons pour l’analyse des métaux après la digestion à l’acide nitrique.
Les grades sans cendres sont des filtres très purs adaptés à une large gamme de procédures de filtration analytique critiques. Les papiers filtres quantitatifs Whatman™ sont conçus pour l’analyse gravimétrique et la préparation d’échantillons pour l’analyse instrumentale.- Teneur en cendres extrêmement faible (0,006 % de cendres maximum)
- Indice de rétention nominale des particules de 20 μm
- Vitesse de filtration rapide (Herzberg 54 s)
- Couramment utilisées pour l’analyse courante de la pollution atmosphérique et l’analyse de la pollution des sols
- Filtres de grande pureté pour l’analyse quantitative
Spezifikation
4 s/100 ml/posup2/sup | |
Rond | |
20 μm | |
ASTM, 12 secondes ; Herzberg, 54 secondes | |
Conçu pour l’analyse gravimétrique et la préparation d’échantillons pour l’analyse instrumentale. Pour les procédures analytiques impliquant de grosses particules ou des précipités gélatineux (par ex., hydroxydes de fer ou d’aluminium). Également utilisé dans les analyses quantitatives de la pollution atmosphérique | |
Lot de 100 | |
Sans cendres |
Papier filtre sans contact rapide de grade 41, cercle de 42,5 mm (100 pièces) | |
Linters de coton haute qualité | |
Grossière | |
Rapide | |
Grade 41 | |
215 μm | |
42,5 mm |