Learn More
Cytiva Papiers quantitatifs Whatman™ : Feuilles de grade 41
À utiliser pour l’analyse de la pollution de l’air en tant que bande de papier pour imprégnation lors de la détermination des composés gazeux à des débits élevés ou pour l’analyse quantitative de la pollution de l’air. Papier filtre quantitatif Fisherbrand™ : Les feuilles de grade 41 sont couramment utilisées pour préparer des échantillons pour l’analyse des métaux après la digestion à l’acide nitrique.
Marque: Cytiva 1441-917
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.11000kg
Description
À imprégner comme une bande de papier pour déterminer les composés gazeux à des débits élevés ou pour procéder à l’analyse quantitative de la pollution de l’air. Papier filtre quantitatif Fisherbrand™ : Les feuilles de grade 41 sont couramment utilisées pour préparer des échantillons pour l’analyse des métaux après la digestion à l’acide nitrique.
Les grades sans cendres sont des filtres très purs adaptés à une large gamme de procédures de filtration analytique critiques. Les papiers filtres quantitatifs Whatman™ sont conçus pour l’analyse gravimétrique et la préparation d’échantillons pour l’analyse instrumentale.- Teneur en cendres extrêmement faible (0,006 % de cendres maximum)
- Indice de rétention nominale des particules de 20 μm
- Vitesse de filtration rapide (Herzberg 54 s)
- Couramment utilisées pour l’analyse courante de la pollution atmosphérique et l’analyse de la pollution des sols
- Filtres de grande pureté pour l’analyse quantitative
Spécification
4 s/100 ml/po2 | |
Feuille | |
20 μm | |
ASTM, 12 secondes ; Herzberg, 54 secondes | |
Conçu pour l’analyse gravimétrique et la préparation d’échantillons pour l’analyse instrumentale. Pour les procédures analytiques impliquant de grosses particules ou des précipités gélatineux (par ex., hydroxydes de fer ou d’aluminium). Également utilisé dans les analyses quantitatives de la pollution atmosphérique | |
Lot de 100 | |
Sans cendres | |
460 mm |
Papier filtre sans contact rapide de grade 41, feuille de 460 × 570 mm (100 pièces) | |
Linters de coton haute qualité | |
Grossière | |
Rapide | |
Qualité 41 | |
215 μm | |
570 mm |