Learn More
Cytiva Papiers quantitatifs Whatman™ : Cercles de grade 42
Filtrent et retiennent les particules extrêmement petites. Papiers quantitatifs Whatman™ : Les cercles de grade 42 conviennent aux procédés nécessitant une calcination.
21.20€ - 190.00€
Spécification
Débit d’air | 96 s/100 ml/posup2/sup |
---|---|
Format | Rond |
Matériau | Linters de coton haute qualité |
Porosité | Fine |
Vitesse de filtration | 1870 s |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11352955
|
Cytiva
1442-042 |
42,5 mm |
21.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11340474
|
Cytiva
1442-047 |
47 mm |
30.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10586921
|
Cytiva
1442-055 |
55 mm |
23.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11372955
|
Cytiva
1442-070 |
70 mm |
24.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10740783
|
Cytiva
1442-090 |
90 mm |
41.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11392955
|
Cytiva
1442-110 |
110 mm |
73.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11302965
|
Cytiva
1442-125 |
125 mm |
87.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11312965
|
Cytiva
1442-150 |
150 mm |
114.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11322965
|
Cytiva
1442-185 |
185 mm |
109.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11332965
|
Cytiva
1442-240 |
240 mm |
172.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11330474
|
Cytiva
1442-320 |
320 mm |
190.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Filtre et retient les très petites particules.Papier filtre quantitatif Whatman™ :Les disques de grade 42 sont adaptés aux processus qui nécessitent une incinération.
Les grades sans cendres sont des filtres très purs adaptés à une large gamme de procédures de filtration analytique critiques. Les papiers filtres quantitatifs Whatman™ sont conçus pour l’analyse gravimétrique et la préparation d’échantillons pour l’analyse instrumentale.- Sans cendres : 0,007 % de cendres maximum
- Indice de rétention nominale des particules fines (2,5 μm), élimine les grosses particules qui pourraient autrement interférer avec les instruments sensibles
- Vitesse de filtration selon Herzberg de 1870 s
- Couramment utilisé comme filtre au carbonate de calcium
Spécification
96 s/100 ml/posup2/sup | |
Linters de coton haute qualité | |
1870 s | |
Conçu pour les analyses gravimétriques et la préparation d’échantillons pour l’analyse instrumentale. Pour les analyses gravimétriques critiques avec la rétention des particules les plus fines. | |
Lot de 100 | |
Sans cendres |
Rond | |
Fine | |
Lent | |
Grade 42 | |
200 μm |