Learn More
Cytiva Papiers filtres quantitatifs Whatman™ : Cercles de grade 542
Permet une rétention élevée des particules fines dans des conditions chimiquement difficiles. Papiers filtres quantitatifs Whatman™ : Les cercles de grade 542 sont parfaitement adaptés à une utilisation dans la capture de précipités fins dans des applications telles que les déterminations métalliques et le prélèvement d’hydroxydes.
26.55€ - 150.00€
Spécification
Débit d’air | 64 s/100 ml/po2 |
---|---|
Format | Rond |
Matériau | Linters de coton haute qualité |
Particle Retention | 2,7 μm |
Vitesse de filtration | ASTM, 250 secondes ; Herzberg, 2510 secondes |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11333005
|
Cytiva
1542-055 |
55 mm |
26.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11343005
|
Cytiva
1542-070 |
70 mm |
26.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10797602
|
Cytiva
1542-090 |
90 mm |
44.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11360534
|
Cytiva
1542-110 |
110 mm |
58.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11370534
|
Cytiva
1542-125 |
125 mm |
62.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10317821
|
Cytiva
1542-150 |
150 mm |
91.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11390534
|
Cytiva
1542-185 |
185 mm |
150.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Permet une rétention élevée des particules fines dans des conditions chimiquement difficiles.Papiers filtres quantitatifs Whatman™ :Les cercles de grade 542 sont parfaitement adaptés à une utilisation dans la capture de précipités fins dans des applications telles que les déterminations métalliques et le prélèvement d’hydroxydes.
Les papiers-filtres quantitatifs durcis sans cendres Whatman sont durcis à l’acide pour obtenir une résistance élevée aux liquides et une résistance chimique avec une teneur en cendres extrêmement faible. Ils conviennent à une vaste gamme de procédures de filtration critiques.- Rétention élevée des précipités fins dans des applications telles que les déterminations métalliques et le prélèvement d’hydroxydes
- Prélèvement d’éléments à l’état de trace et de radionucléides dans l’atmosphère
- Indice de rétention nominale des particules de 2,7 μm
- Vitesse de filtration selon Herzberg de 2510 s
- Teneur en cendres extrêmement faible (0,006 % de cendres maximum)
Spécification
64 s/100 ml/po2 | |
Linters de coton haute qualité | |
ASTM, 250 secondes ; Herzberg, 2510 secondes | |
Grade 542 | |
100/Bte | |
Durci sans cendres |
Rond | |
2,7 μm | |
Utilisé dans les déterminations de métaux gravimétriques. | |
Fine | |
150 μm |