Learn More
Cytiva Papiers quantitatifs Whatman™ : Cercles de grade 541
Recommandé lorsque la filtration rapide d’un précipité gélatineux pour l’analyse gravimétrique est effectuée sur une solution fortement acide ou alcaline. Papiers quantitatifs Whatman™ : Les cercles de grade 541  sont des filtres en cellulose durcis à l’acide, ce qui réduit les cendres à un niveau extrêmement bas.
23.75€ - 413.00€
Spécification
Débit d’air 3 s/100 ml/posup2/sup
Format Rond
Matériau Linters de coton haute qualité
Particle Retention 22 μm
Vitesse de filtration ASTM, 12 secondes ; Herzberg, 34 secondes
Consulter d'autres spécifications
Produits 11
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11390514
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1541-042
42,5 mm
23.75€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11300524
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1541-047
47 mm
25.30€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10632962
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1541-055
55 mm
26.65€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10642962
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1541-070
70 mm
26.55€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 29-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10251891
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1541-090
90 mm
44.20€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10634282
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1541-110
110 mm
58.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11392995
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1541-125
125 mm
67.20€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10505371
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1541-150
150 mm
102.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10225451
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1541-185
185 mm
142.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11323005
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1541-240
240 mm
225.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11360514
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
1541-320
320 mm
413.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-08-2024
Description
Recommandés lorsqu’une filtration rapide d’un précipité gélatineux pour analyse gravimétrique est réalisée sur une solution fortement acide ou alcaline.Papier filtre quantitatif Whatman™ :Les disques de grade 541 sont des filtres de cellulose durcis à l’acide, qui réduisent les cendres à un niveau extrêmement bas.
Les papiers-filtres quantitatifs durcis sans cendres Whatman sont durcis à l’acide pour obtenir une résistance élevée aux liquides et une résistance chimique avec une teneur en cendres extrêmement faible. Ils conviennent à une vaste gamme de procédures de filtration critiques. 
  • Excellente rétention nominale des particules pour une filtration analytique rapide.
  • Forte résistance à l’humidité
  • Grande résistance chimique aux suspensions acides et alcalines fortes
  • Rétention des précipités gélatineux
  • Indice de rétention nominale des particules de 22 μm
  • Débit rapide (vitesse de filtration Herzberg de 34 s.)
  • Concentration maximale de cendres de 0,006 %
  • Détermination quantitative de sédiments dans le lait
Applications
  • À utiliser comme filtre de denrées alimentaires pour animaux pour déterminer la teneur en fibres
  • Détermination de la teneur en gélatine dans le lait et la crème
  • Quantification du chlorure dans le ciment, ainsi que du chlorure et du phosphore dans le charbon et le coke
Spécification
Spécification
3 s/100 ml/posup2/sup
Linters de coton haute qualité
ASTM, 12 secondes ; Herzberg, 34 secondes
Grossière
155 μm
Rond
22 μm
Grade 541
100/boîte
Durci sans cendres