Learn More
Cytiva Papiers quantitatifs Whatman™ : Cercles de grade 50
Permet une forte rétention pour les précipités cristallins très fins. Papiers quantitatifs Whatman™ : Les cercles de grade 50 résistent à la déchirure, à la manipulation humide et à l’élimination des précipités par raclage.
Marque: Cytiva 1450-240
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.52000kg
Description
Permet une forte rétention des précipités cristallins très fins.Papier filtre quantitatif Whatman™ :Les cercles de grade 50 résistent à la déchirure, à la manipulation humide et à l’élimination des précipités par raclage.
Papier filtre renforcé et très émaillé- Conception de filtre plus fine (épaisseur moyenne 115 μm) que la plupart des papiers filtres Büchner
- Traité à l'acide pour une résistance élevée à l'humidité et aux produits chimiques
- Rétention nominale de particules de 2,7 μm
- Débits lents (vitesse de filtration Herzberg de 2685 s)
- Haute pureté et faible teneur en cendres (0,015 % de cendres maximum)
- Compatible avec les entonnoirs Büchner ou Hirsch
Spécification
144 s/100 ml/posup2/sup | |
Rond | |
2,7 μm | |
ASTM, 250 secondes ; Herzberg, 2685 secondes | |
Pour les filtrations qualitatives ou quantitatives nécessitant une assistance sous vide sur les entonnoirs de filtration Büchner ou 3 pièces. | |
Lot de 100 | |
Renforcé, faible teneur en cendres |
Filtre de grade 50 pour analyse quantitative, fin , cercle de 240 mm (100 pièces) | |
Linters de coton haute qualité | |
Fine | |
Lent | |
Grade 50 | |
115 μm | |
240 mm |