Learn More
Cytiva Papier filtre qualitatif lisse Whatman™ Reeve Angel 201 : Cercles
Pour les applications de filtration de laboratoire courantes et non critiques
6.35€ - 54.10€
Spécification
Format Rond
Débit Milieu lent
À utiliser avec (application) Un filtre qualitatif général pour une analyse de routine moins critique. Largement utilisé dans les laboratoires industriels et les laboratoires d’étudiants pour la filtration de routine.
Qualité 201
Porosité Moyenne fine
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11314240
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
5201-185
18,5 cm
19.05€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11787207
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
5201-240
24 cm
30.10€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11747207
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
5201-110
11 cm
8.60€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11797207
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
5201-320
32 cm
50.65€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11324240
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
5201-150
15 cm
13.80€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15550763
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
5201-330
33 cm
54.10€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11737207
Afficher les documents Détails de la promotion
Cytiva
5201-090
9 cm
6.35€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
  • Rémanence : moyenne à fine (7 à 14 μm)
  • Vitesse de filtration : basse à moyenne
  • Couleur : Blanc
Spécification
Spécification
Rond
Un filtre qualitatif général pour une analyse de routine moins critique. Largement utilisé dans les laboratoires industriels et les laboratoires d’étudiants pour la filtration de routine.
Moyenne fine
Milieu lent
201
100/boîte