Learn More
Cytiva Papier filtrant en fibre de verre TLCP Whatman™ Reeve Angel™
Pour les applications de filtration non critiques, en laboratoire et en milieu industriel
Marque:  Cytiva 5925-142
Code produit. 12425382
  • 347.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme à la méthode 1311, 5W-846 de l’EPA
  • Programme de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fibre de verre
14,2 cm