Learn More
Cytiva Membranes en cellulose régénérée Whatman™ : Grade RC 58
Cellulose pure sans aucun agent humidifiant
208.00€ - 785.00€
Spécification
Matériau | Cellulose régénérée |
---|---|
Porosité | 0,2 μm |
Hydrophobicité | Hydrophile |
Épaisseur (métrique) | 75 μm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11315404
|
Cytiva
10410380 |
300 x 600 mm | 0,2 μm |
785.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11395394
|
Cytiva
10410314 |
Dia. 50 mm | 0,2 μm |
386.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11305404
|
Cytiva
10410319 |
Dia. 100 mm | 0,2 μm |
208.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11385394
|
Cytiva
10410312 |
Dia. 47 mm | 0,2 μm |
388.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Cellulose pure sans aucun agent humidifiant
- Humidification spontanée, très grande résistance à l’état humide
- Excellente résistance chimique ; Adaptées aux milieux aqueux et organiques
- Hydrophiles
- Bonne stabilité mécanique
- Supportent toutes les méthodes de stérilisation
Spécification
Cellulose régénérée | |
0,2 μm | |
Hydrophile | |
75 μm |