Learn More
Cytiva Whatman™ Papiers filtres pour analyse de sol
Les papiers filtres pour analyse des sols Whatman™ de grade 515 ½ sont des papiers pré-plissés à faible teneur en phosphate pour la filtration d’extraits de lactate de calcium provenant d’échantillons de sol pour la détermination du phosphore et du potassium.
Marque: Cytiva 10310645
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.17000kg
Description
- Papiers filtres pour l’analyse des sols
- Pour la détermination de K et P selon la méthode Egnér, Riehm et Lederle
- Pré-plissé pour une utilisation dans des filtres coniques avec une surface exposée supérieure
Spécification
76 g/m2 | |
Pré-plissé | |
375 s | |
Grade 512 ½ | |
160 μm | |
150 mm |
Filtre pour application spécifique de grade 512 frac12;, plié, 150 mm | |
Cellulose | |
Papiers à faible teneur en phosphate pour la filtration d’extraits de lactate de calcium provenant d’échantillons de sol pour la détermination de K et P selon la méthode Egnér, Riehm et Lederle. | |
Lot de 100 | |
Papier filtre |