Learn More
Cytiva Filtres pour seringues de 30 mm en cellulose régénérée Whatman™ SPARTAN™
Offrent des résultats reproductibles de filtration des solutions aqueuses et organiques dans les applications HPLC. Les filtres pour seringues de 30 mm en cellulose régénérée Whatman™ Spartan™ résistent aux solvants HPLC courants et présentent de très faibles niveaux de substances extractibles pouvant perturber l’analyse.
177.00€ - 1223.00€
Spécification
Matériau | Cellulose régénérée |
---|---|
À utiliser avec (application) | Filtration reproductible de solutions organiques et aqueuses en HPLC ; Purification de solutions aqueuses et organiques ; Filtration de solutions protéinées |
Matériau de boîtiers | PP |
Type d’entrée | Raccord Luer Lock femelle |
Type de sortie | Luer mâle |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11369344
|
Cytiva
10463060 |
30 mm | 0,2 μm | 100/boîte |
309.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11379344
|
Cytiva
10463062 |
30 mm | 0,2 μm | 500/Bte |
1216.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11359344
|
Cytiva
10463053 |
30 mm | 0,45 μm | 50/boîte |
177.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10589241
|
Cytiva
10463050 |
30 mm | 0,45 μm | 100/boîte |
306.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10004660
|
Cytiva
10463052 |
30 mm | 0,45 μm | 500/boîte |
1223.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Ensemble de filtration prêt à l’emploi avec membrane hydrophile à faible liaison protéique en cellulose régénérée et un boîtier en PC. Testé et certifié exempt de substances absorbant les UV à des longueurs d’ondes de 210 et 254 nm avec l’eau, le méthanol et l’acétonitrile.Caractéristiques :
- Excellente résistance chimique contre les solvants HPLC standard organiques et aqueux
- Faible volume mort (< 10 μl)
Avantages
- Polyvalence— à utiliser avec toute application exigeant une membrane hydrophile à faible liaison protéique et résistante aux produits chimiques.
- Uniformité et qualité entre les lots documentées, assurant des résultats reproductibles
- Sortie Mini-Tip idéale pour la filtration dans des flacons d’échantillons de très petite taille
- Purification de solutions aqueuses et organiques
- Filtration de solutions protéiques
Spécification
Cellulose régénérée | |
PP | |
Luer mâle | |
30 mm |
Filtration reproductible de solutions organiques et aqueuses en HPLC ; Purification de solutions aqueuses et organiques ; Filtration de solutions protéinées | |
Raccord Luer Lock femelle | |
Filtre pour seringue |