Learn More
Cytiva Papier de test spécialisé Whatman™
Livre, iodure d’amidon.
Marque:  Cytiva 2651-500
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.36000kg
Code produit. 11944426
  • 105.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
  • Relevés de pH instantanés.
  • Précis pour une grande variété de tests de pH de routine.
  • Économique.
  • Pratique et portatif pour une utilisation sur le terrain.
Spécification
Spécification
Iodure d’amidon
Papiers de test
pH
Suggestions de produits