Learn More
Cytiva Microplaques 800 μl, 96 puits UniFilter™ Whatman™
Adaptées à la purification, à l’isolement et à la séparation de biomolécules, telles que l’ADN
845.00€ - 1120.00€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Description | Microplaque à 96 puits UNIFILTER, 800 mu;l, long guide de gouttes |
Array | 8 x 12 |
Couleur | Transparent |
Matériau | PS |
Code produit | Marque | Membrane | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Membrane | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11344884
|
Cytiva
7700-2803 |
Whatman GF/B |
1120.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11368654
|
Cytiva
7700-2810 |
Whatman GF/F |
1065.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11977348
|
Cytiva
7700-2805 |
0,45 μm de polypropylène |
845.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Adaptées à la purification, à l’isolement et à la séparation de biomolécules, telles que l’ADN
- Plaques en polystyrène transparent disponibles avec une grande variété de milieux filtrants
- La conception intégrale du filtre empêche les interférences de puits à puits
- La conception unique du guide de gouttes au bas des plaques permet de contrôler le positionnement du filtre
- Les longs guides de gouttes écartent tout risque de contamination entre les puits pendant le procédé de filtration
- Les courts guides de gouttes sont efficaces pour le criblage ou le filtrage des déchets
- L’encombrement standard est compatible avec la plupart des lecteurs de plaque, des échantillonneurs automatiques et des robots
Spécification
Standard | |
8 x 12 | |
PS | |
Filtre | |
25/boîte |
Microplaque à 96 puits UNIFILTER, 800 mu;l, long guide de gouttes | |
Transparent | |
96 | |
Long guide de gouttes |