Learn More
Cytiva Whatman™ Filtre Vacu-Guard
Aide à confiner et isoler les matières infectieuses dans les systèmes de vide et à protéger le laboratoire. Le filtre Whatman™ Vacu-Guard protège les systèmes de pompe à vide des vapeurs de solvant ou des contaminants gazeux et des aérosols aqueux.
208.00€ - 223.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PTFE |
---|---|
Porosité | 0,45 μm |
À utiliser avec (application) | Isolement de matières infectieuses |
Matériau de boîtiers | Polypropylène |
Gamme de produits | Filtre Vacu-Guard |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Zone de filtration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Zone de filtration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10087552
|
Cytiva
6722-5001 |
60 mm | 25 cm2 |
223.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11364634
|
Cytiva
6722-5000 |
50 mm | 16 cm2 |
208.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Helps to confine and isolate infectious materials in vacuum systems and protect the laboratory. Whatman™ Vacu-Guard Filter protects vacuum pump systems from solvent vapor or gaseous contaminants and aqueous aerosols.
- Parfait pour protéger les systèmes de pompe à vide des vapeurs de solvant ou des contaminants gazeux et des aérosols aqueux
- Conçu pour une utilisation en ligne avec des raccords cannelés crantés pour tuyau d’un diam. interne de 10 à 12 mm
- La membrane retient 99,99 % des particules en suspension dans l’air supérieures à 0,1 μm
- Avec membrane hydrophobe en PTFE
Spécification
PTFE | |
Isolement de matières infectieuses | |
Filtre Vacu-Guard | |
Filtre en ligne |
0,45 μm | |
Polypropylène | |
10/boîte |