Learn More
Cytiva Porte-filtres sous vide Whatman™ : Acier inoxydable
En verre borosilicaté avec grille de support en acier inox
497.00€ - 570.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|
Includes: Borosilicate glass funnel and base; anodized aluminum clamp; support screen (Type 304 stainless steel); rubber stopper (No. 5 for 25mm diameter filters to fit 125mL flask or No. 8 for all others to fit 1000mL flask).
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11330644
|
Cytiva
1960-032 |
50 ml |
540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11350644
|
Cytiva
1960-054 |
300 ml |
570.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11340644
|
Cytiva
1960-052 |
25 ml |
497.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Conviennent à la filtration de solvants aqueux et organiques. Le joint de l’entonnoir veille à ce que l’échantillon ne contourne pas la membrane et que les particules soient retenues à la surface de la membrane.
- En verre borosilicaté
- Garantissent une fixation sûre et une parfaite étanchéité au bord de la membrane
- Les modèles de 47 mm incluent des échelles de graduation clairement imprimées
- Pour la grille de support en verre, consultez la référence catalogue 099072
Applications :
- Filtration par analyse gravimétrique
- Filtration ultrapropre
- Contrôle bactériologique des denrées alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques
- Élimination des particules d’une solution
- Analyse des acides nucléiques et des protéines
- Filtration de solvants HPLC
Spécification
Verre borosilicaté |