Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm E-Z Vial™ Convenience Pack with 11mm Crimp Finish and Clear Vial
Combination pack includes both a vial and seal for ease of use
47.35€ - 87.90€
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 1,8 mL
À utiliser avec (application) Pour la chromatographie
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Couleur (joint) Matériau (doublure) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur (joint) Matériau (doublure) Prix Quantité et disponibilité  
12454941
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W225175-0204
Bleu PTFE / silicone
78.60€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12494941
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W225175-0304
Bleu PTFE / silicone / PTFE
87.90€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12494931
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W225175-01
Naturel PTFE / caoutchouc
47.35€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12404941
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W225175-0103
Rouge PTFE / caoutchouc
48.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12444941
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W225175-0203
Rouge PTFE / silicone
78.45€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12414941
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W225175-0104
Bleu PTFE / caoutchouc
48.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12424941
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W225175-0107
Vert PTFE / caoutchouc
48.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12464941
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W225175-0207
Vert PTFE / silicone
78.45€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12434941
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W225175-02
Naturel PTFE / silicone
78.45€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12484941
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W225175-0303
Rouge PTFE / silicone / PTFE
87.90€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-11-2024
Description
  • Chromatography vial
  • Dia. x H: 12 x 32mm (0.47 x 1.25 in.)
  • PTFE/Red Rubber cap liner
  • 1.8mL (0.06 oz.) capacity
Spécification
Spécification
Transparent
Verre borosilicaté
Pour la chromatographie
Aluminium
32 mm
11 mm
12 mm
1,8 mL
1,25 in
Bouchon à sertir
100/boîte