Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide Wheaton™
Offre une alternative économique aux flacons à scintillation standards. Les flacons à scintillation liquide Wheaton™ sont fabriqués en plastique PEHD rigide, mais flexible.
240.00€ - 398.00€
Spécification
Diamètre (impériale) intérieur de col | 0,5 in |
---|---|
Diamètre (impériale) externe | 1,06 in |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 12,7 mm |
Couleur | blanc |
Diamètre (métrique) externe | 27 mm |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Matériau (doublure) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Matériau (doublure) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12477341
|
DWK Life Sciences
986706 |
Bouchon à vis fixé | Polyéthylène | 500/carton |
328.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12447351
|
DWK Life Sciences
986722 |
Bouchon à vis (emballé séparément) | Feuille de métal / liège | 1000/boîte |
398.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11556325
|
DWK Life Sciences
986702 |
Bouchon à vis fixé | Feuille de métal / liège | 500/boîte |
240.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Offre une alternative économique aux flacons à scintillation standards.Les flacons à scintillation liquide Wheaton™ sont fabriqués en plastique PEHD rigide, mais flexible.
- Avec bouchons en urée
- Avec feuille de métal / doublure en liège
Informations sur la commande
D.E.x H :1,125 x 2,375 po (27 x 61 mm) avec bouchon.Dia. int. de col minimal, 0,5 po (12,3 mm).Conditionnés dans des plateaux utilitaires, chaque plateau compartimenté contenant 100 flacons.Conditionnés avec des bouchons fixés ou des bouchons conditionnés séparément.Les boîtes de 1 000 flacons sont conditionnées dans un seul sachet en plastique avec les bouchons dans un sachet séparé.
Spécification
0,5 in | |
12,7 mm | |
27 mm | |
20 ml | |
Plateau | |
Urée |
1,06 in | |
blanc | |
HDPE | |
2,4 in | |
0,67 oz. | |
61 mm |