Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium Rounds: With White Polypropylene Cap with Polyvinyl Liner
Catalog Number p-4908479
Click to view available options
Capacité:
1 oz, 30 ml
16 oz, 500 ml
2 oz, 60 ml
4 oz, 125 ml
8 oz, 250 ml
Diamètre (impériale):
1,33 in
1,65 in
2 in
2,44 in
2,99 in
Hauteur (impériale):
2,75 in
3,34 in
4,09 in
5,07 in
5,78 in
Ideal for use as sample bottles
  • Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences des normes USP de type III
  • Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
Capacité 1 oz, 30 ml
Joint de fermeture Poly/Vinyle
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 33-400 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 34 mm
Hauteur (impériale) 2,75 in
Hauteur (métrique) 70 mm
Capacité (métrique) 30 mL
Capacité (impériale) 1 oz.
Couleur Transparents
Diamètre (impériale) 1,33 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Blanc