Learn More
DWK Life Sciences Joints en aluminium Wheaton™ : Bouchon à rabat
aucune valeur
245.20€ - 293.00€
Spécification
Couleur | Rouge |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Quantité | 1000/boîte |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10718404
|
DWK Life Sciences
224203 |
1000/boîte |
293.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
18435652
|
DWK Life Sciences
W224202 |
1000/boîte |
245.20€
1000 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les joints à bouchon à bascule sont faciles à utiliser, autoclavables et inviolables
- Large gamme de couleurs et de styles
- Plusieurs coloris disponibles : naturel, rouge, bleu et vert
- Les bouchons à rabat offrent une garantie d’inviolabilité
Specifications
Rouge | |
Aluminium | |
1000/boîte |