Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston ambrés sans bouchons Wheaton™
Le verre ambré protège les solutions photosensibles
Marque:  DWK Life Sciences W216870
Code produit. 12339789
  • 93.25€ / 30 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 16-02-2026
Description
  • En verre sodocalcique de type III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
32 oz., 1000 ml
32 oz
3,7 in
Blanc
8,1 po
Polypropylène
94 mm
1000 ml
Ambré
Verre sodocalcique
206 mm
Poly/Vinyle
33-400 mm
Bouchon à vis