Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass E-Z Vials
Les flacons Wheaton E-Z ont une ouverture 40 % plus grande qui améliore l’accessibilité aux échantillons tout en réduisant les dommages causés par l’aiguille sur l’échantillonneur automatique.
54.80€ - 310.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
---|---|
Volume (métrique) | 1,8 mL |
Hauteur (impériale) | 1,25 in |
Type de bouchon | Bouchon à sertir |
Hauteur (métrique) | 32 mm |
Code produit | Marque | Matériau | Marking Spot | Couleur | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Marking Spot | Couleur | Septum | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12404921
|
DWK Life Sciences
W225173-0207 |
Verre borosilicaté | Oui | Vert | Revêtement R/W en PTFE 0.005 / silicone 0.05 |
86.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12434921
|
DWK Life Sciences
W225173-0304 |
Verre borosilicaté | Oui | Bleu | Revêtement en PTFE 0.005 / silicone 0.05 / PTFE 0.005 |
107.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12494911
|
DWK Life Sciences
W225173-0204 |
Verre borosilicaté | Oui | Bleu | Revêtement R/W en PTFE 0.005 / silicone 0.05 |
86.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12434911
|
DWK Life Sciences
W225173-01 |
Verre borosilicaté | Oui | Naturel | Revêtement en PTFE 0.002 / caoutchouc 0.037 |
54.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12444911
|
DWK Life Sciences
W225173-0103 |
Verre borosilicaté | Oui | Rouge | Revêtement en PTFE 0.002 / caoutchouc 0.037 |
56.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12493651
|
DWK Life Sciences
225172 |
Verre | Non | Ambré |
263.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12464911
|
DWK Life Sciences
W225173-0107 |
Verre borosilicaté | Oui | Vert | Revêtement en PTFE 0.002 / caoutchouc 0.037 |
56.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12484911
|
DWK Life Sciences
W225173-0203 |
Verre borosilicaté | Oui | Rouge | Revêtement R/W en PTFE 0.005 / silicone 0.05 |
85.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12474911
|
DWK Life Sciences
W225173-02 |
Verre de silice | Oui | Ambré | PTFE 0.005 / silicone 0.050 |
83.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12424921
|
DWK Life Sciences
W225173-0303 |
Verre borosilicaté | Oui | Rouge | Revêtement en PTFE 0.005 / silicone 0.05 / PTFE 0.005 |
107.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12403661
|
DWK Life Sciences
225173 |
Verre | Oui | Ambré |
310.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12454911
|
DWK Life Sciences
W225173-0104 |
Verre borosilicaté | Oui | Bleu | Revêtement en PTFE 0.002 / caoutchouc 0.037 |
56.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Manufactured from certified clear and amber Type I borosilicate glass
- Vials are packaged 100 per shelf pack and 10 packs per case
- 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
Spécification
12 mm | |
1,25 in | |
32 mm |
1,8 mL | |
Bouchon à sertir | |
11 mm |