Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Narrow-Mouth Ground-Glass Stoppered Bottles
Click to view available options
Capacité:
16 oz, 500 ml
8 oz, 250 ml
Hauteur (métrique):
72 mm
88 mm
Description
- Flacon et bouchon en verre borosilicaté transparent
- Le bouchon en verre arrondi en forme d’octogone s’adapte parfaitement, pour éviter toute contamination
- Col étroit, idéal pour les liquides
- Autoclavables
Spécification
Capacité | 8 oz, 250 ml |
Matériau du bouchon | Verre |
Taille du bouchon | 19/26 mm |
Type de bouchon | Bouchon en forme d’octogone |
Diamètre (métrique) | 145 mm |
Hauteur (impériale) | 2,8 in |
Hauteur (métrique) | 72 mm |
Capacité (métrique) | 250 mL |
Capacité (impériale) | 8 oz. |
Couleur | Transparent |