Learn More
DWK Life Sciences Flacons cryogéniques Wheaton™ CryoELITE™, fond rond avec bouchon à vis interne
Le bouchon à vis à filetage interne peut être facilement retiré d’une seule main
227.00€ - 457.00€
Spécification
Diamètre (impériale) externe | 0.47 in |
---|---|
Couleur | Naturel |
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
Matériau | PP |
Modèle | Rond |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Description | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Description | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11571345
|
DWK Life Sciences
W985900 |
2 mL | Aucune zone d’écriture | Non stérile |
457.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11581345
|
DWK Life Sciences
W985901 |
2 mL | Avec zone d’écriture | Non stérile |
374.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11521355
|
DWK Life Sciences
W985911 |
2 mL | Avec zone d’écriture | Stérile |
242.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11511355
|
DWK Life Sciences
W985910 |
1,2 ml | Avec zone d’écriture | Stérile |
227.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11541355
|
DWK Life Sciences
W985913 |
4 mL | Avec zone d’écriture | Stérile |
359.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11551355
|
DWK Life Sciences
W985914 |
5 mL | Avec zone d’écriture | Stérile |
376.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11531355
|
DWK Life Sciences
W985912 |
3 mL | Avec zone d’écriture | Stérile |
335.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Le flacon cryogénique à fond rond rigoureux permet une FCR maximale de 17 000 × g
- Le joint à bouchon inégalé dépasse les réglementations DOT et IATA, garantissant une protection optimale des échantillons pendant le transport et la manipulation exigeante du gel-dégel
- Le lot certifié exempt de RNase / DNase et d’endotoxine, stérile et apyrogène garantit l’intégrité des échantillons
- En polypropylène vierge cryogénique à faible liaison
Spécification
0.47 in | |
12 mm | |
Rond | |
Oui | |
Bouchon à vis |
Naturel | |
PP | |
Interne | |
Oui |