Learn More
DWK Life Sciences Boîtes de stockage Wheaton™, CryoFile™ et CryoFile XL™
Pour faciliter l’identification et le stockage des flacons cryogéniques
136.00€ - 150.00€
Spécification
Longueur (métrique) 13 cm
Longueur (impériale) 5,1 po
Largeur (métrique) 13 cm
Largeur (impériale) 5,1 po
À utiliser avec (application) Pour faciliter l’identification et le stockage des flacons cryogéniques
Consulter d'autres spécifications
Produits 12
Code produit Marque Couleur À utiliser avec (équipement) Hauteur (impériale) Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur À utiliser avec (équipement) Hauteur (impériale) Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
12603395
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W651602
Rose Flacon de 1,2 et 2 ml 2 po 5,2 cm
136.00€
15 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-09-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12623395
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W651605
Rouge Flacon de 1,2 et 2 ml 2 po 5,2 cm
136.00€
15 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12613395
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W651603
Blanc Flacon de 1,2 et 2 ml 2 po 5,2 cm
146.00€
15 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12683385
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W651600
Vert Flacon de 1,2 et 2 ml 2 po 5,2 cm
136.00€
15 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12693385
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W651601
Jaune Flacon de 1,2 et 2 ml 2 po 5,2 cm
136.00€
15 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12633395
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W651604
Bleu Flacon de 1,2 et 2 ml 2 in 5,3 cm
146.00€
15 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 02-09-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12663395
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W651602-XL
Rose Flacon de 3, 4 et 5 ml 3,8 in 9,7 cm
150.00€
15 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12603405
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W651604-XL
Bleu Flacon de 3, 4 et 5 ml 3,8 in 9,7 cm
150.00€
15 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 20-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12653395
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W651601-XL
Jaune Flacon de 3, 4 et 5 ml 3,8 in 9,7 cm
150.00€
15 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12683395
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W651605-XL
Rouge Flacon de 3, 4 et 5 ml 3,8 in 9,7 cm
150.00€
15 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12693395
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W651603-XL
Blanc Flacon de 3, 4 et 5 ml 3,8 in 9,7 cm
150.00€
15 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 20-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12643395
Afficher les documents Détails de la promotion
DWK Life Sciences
W651600-XL
Vert Flacon de 3, 4 et 5 ml 3,8 in 9,7 cm
150.00€
15 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 20-08-2024
Description
  • Accueille des flacons de 1,2 à 2 ml et les boîtes XL stockent ceux de 5 ml. Le carton partitionné numéroté de 1 à 81 garde les flacons organisés et facilite leur identification
  • Le système de numérotation imprimé sur le couvercle et le bas de la boîte facilite l’indexation
  • Le revêtement hydrophobe accroît la durabilité
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 196°C
Spécification
Spécification
13 cm
13 cm
Pour faciliter l’identification et le stockage des flacons cryogéniques
Carton ondulé
5,1 po
5,1 po
1 à 81 flacons
Boîte de stockage CryoFile™