Learn More
DWK Life Sciences Type 1B inserts compte-gouttes en verre transparent 3 mL WHEATON™
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Les flacons compte-gouttes en verre tubulaire et les accessoires WHEATON™ sont utilisés comme solution de conditionnement primaire pour toute une série d'applications diagnostiques, pharmaceutiques et médicales telles que les réactifs de groupes sanguins et les groupes de sérums rares.
Les flacons et assemblages compte-gouttes en verre Wheaton™ sont fabriqués à partir de verre tubulaire neutre transparent et constituent la solution d’emballage primaire parfaite pour un large éventail d’applications diagnostiques, pharmaceutiques et de soins de santé. Fabriqués en verre neutre de type 1B chimiquement inerte, les flacons compte-gouttes en verre et les assemblages compte-gouttes conviennent aux applications d’emballage clés telles que les réactifs pour la détermination des groupes sanguins et les sérums pour la détermination des groupes rares. Les flacons compte-gouttes en verre représentent également un avantage pour plusieurs applications de diagnostic in vitro où les faux positifs des flacons compte-gouttes en plastique peuvent poser problème. Les assemblages compte-gouttes sont fabriqués avec des ampoules en caoutchouc de qualité pharmaceutique et une variété de bouchons colorés permettant de différencier les produits dans les kits, et sont également fabriqués avec une taille de goutte contrôlée par souci de cohérence. Les flacons sont également disponibles à l’achat, soit sous forme de plateaux de flacons emballés dans une boîte, soit sous forme de plateaux de flacons conditionnés sur une palette pour réduire les frais d’expédition réguliers.
  • Fabriqués en verre neutre transparent de type 1B
  • Assemblage de compte-gouttes à taille contrôlée
  • La variété de bouchons de différentes couleurs sur les assemblages de compte-gouttes permet la différenciation dans les kits de diagnostic
Description Ampoule blanche
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Rouge
Autoclavable Autoclavable
Matériau du bouchon PP
Jetable Oui
Drop Size 45 à 55 μl