Learn More
DWK Life Sciences Joints Wheaton™ E-Z™ avec revêtement en PTFE / silicone
Bouchons idéaux pour les applications de chromatographie et d’autres instruments. Le joint avec opercule permet de remplir ou de récupérer le contenu à l’aide d’une seringue.
Marque:  DWK Life Sciences 224211-01
Informations supplémentaires : Poids : 0.36290kg
Code produit. 10648235
  • 193.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 17-04-2024
Description
  • Pour une utilisation avec des flacons à sertir de 12 x 32 mm
  • Revêtement en PTFE / caoutchouc rouge
Spécification
Spécification
PTFE / caoutchouc rouge
11 mm
Aluminium
100/boîte
11 mm
0,43 in
Naturel
Applications de chromatographie et autres instruments
Avec opercule
Flacons à sertir 12 x 32 mm