Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ dans Lab File avec bouchons fixés
Bouchons fixés afin d’assurer la propreté
Marque:  DWK Life Sciences 224984
365.04 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21960" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.57500kg
Code produit. 10612332
  • 418.00€ / 144 pièces
Expédition estimée: 29-04-2024
Description
Les bouchons fixés contribuent à maintenir la propreté.
Le Vial File avec plateaux compartimentés permet de stocker facilement des flacons vides ou d’inventorier des échantillons.
  • Offre une variété d’utilisations allant du stockage des échantillons à la lyophilisation.
  • Fabriqués à partir d’une tubulure en verre pour une paroi latérale uniforme et une épaisseur du fond
  • Les flacons et bouchons sont autoclavables
  • Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté pour protéger les produits photosensibles
Bouchons et revêtements de bouchon
  • Bouchon solide, bouchons phénoliques noirs
  • Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
  • Bouchon à vis phénolique noir revêtu de caoutchouc PTFE/14B pour échantillons organiques
Informations sur la commande
Des bouchons de rechange peuvent être achetés séparément.
Compliance
Flacons ambrés conformes aux exigences USP type 1 relatives à la transmission de la lumière.
Spécification
Spécification
Caoutchouc 14B
17 mm
8 ml
À vis
Phénolique
Bouchon à vis
USP type I
Ambré
Verre borosilicaté
Un profil bas pour une meilleure stabilité et moins de volume mort au-dessus de l‘échantillon, ce qui le rend idéal pour le stockage de composés
2,2 dr.
Autoclavables
63 mm
M-T File™ et rack à flacons