Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ avec bouchons à clipser
Parfaits pour la collecte, le stockage et la présentation d’échantillons en laboratoire ou sur le terrain, les flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ avec bouchons à clipser contiennent des bouchons qui s’adaptent sur un anneau d’étanchéité spécial pour fournir une barrière efficace contre l’humidité.
155.00€ - 306.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
À utiliser avec (application) | Pour le prélèvement, le stockage et la présentation d‘échantillons dans le laboratoire ou sur le terrain |
Matériau du bouchon | PEBD |
Type de bouchon | Bouchon à clipser |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11531225
|
DWK Life Sciences
225546 |
120,0 ml | 50 mm | 95 mm |
306.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10712667
|
DWK Life Sciences
225536 |
16.0 ml | 30 mm | 40 mm |
255.00€
144 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11758699
|
DWK Life Sciences
225543 |
30,0 mL | 37 mm | 50 mm |
155.00€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11768699
|
DWK Life Sciences
225544 |
60,0 mL | 45 mm | 60 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Parfaits pour la collecte, le stockage et la présentation d’échantillons en laboratoire ou sur le terrain, les flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ avec bouchons à clipser contiennent des bouchons qui s’adaptent sur un anneau d’étanchéité spécial pour fournir une barrière efficace contre l’humidité.
- Excellente conservation des matériaux hygroscopiques
Spécification
Transparent | |
Pour le prélèvement, le stockage et la présentation d‘échantillons dans le laboratoire ou sur le terrain | |
Bouchon à clipser |
Verre sodocalcique | |
PEBD | |
USP type III |