Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture / de laboratoire gradués Wheaton™ : Verre transparent, sans bouchon
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Description
- Flacon en verre borosilicaté transparent avec graduations et zone d’écriture
- Parois épaisses pour prévenir la casse
- Plus robuste que les flacons Erlenmeyer
- La base de plus petit diamètre permet d’économiser de l’espace dans les stérilisateurs et les congélateurs
- Grande ouverture, lèvre spéciale, épaulements inclinés
- Graduation en ml pour indiquer les volumes approximatifs
- Les poignées du flacon de 1 litre permettent une manipulation aisée
Compliance
Conforme aux normes USP type 1.
Spécification
Capacité | 4,22 oz., 125 ml |
Taille du bouchon | 33-430 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Diamètre (métrique) | 55 mm |
Hauteur (impériale) | 4,68 in |
Hauteur (métrique) | 119 mm |
Capacité (métrique) | 125 ml |
Capacité (impériale) | 4,22 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 2,16 in |