Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ HPLC Mobile-Phase Reservoirs
Suitable for use as mobile phase and filtration reservoirs, as well as general sample and buffer storage
Marque:  DWK Life Sciences 264711
Informations supplémentaires : Poids : 2.17720kg
Code produit. 12624813
  • 413.34€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 07-01-2022
Description
Description
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton 33™ conforme aux exigences ASTM type I, classe A et USP type I
  • Le revêtement de sécurité en plastique avec un agent de blocage des UV intégré permet de retenir le verre et le liquide en cas de casse et de bloque pratiquement tous les UV jusqu’à 385 nm
  • À vis : GL 45
  • Autoclavable jusqu’à 121°C à 15-20 psig pendant 15-20 min
  • Fond plat
Spécification
Spécification
Plat
7,32 in
12,51 in
5000 mL
Verre
USP type I et ASTM E 438 type I, classe A
Idéal pour le réservoir de phase mobile ou de filtration
318 mm
186mm
Réservoir HPLC en phase mobile