Learn More
DWK Life Sciences Bouchons I-LOC Wheaton™
Éliminent la nécessité d’utiliser d’un joint en aluminium et d’un bouchon en caoutchouc distincts
70.90€ - 74.05€
Spécification
Matériau (doublure) | Bromobutyle |
---|---|
Matériau | PP |
Autoclavable | Autoclavables |
Type | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11788709
|
DWK Life Sciences
240676-01 |
Noir |
74.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12498722
|
DWK Life Sciences
240676-03 |
Rouge |
70.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11551235
|
DWK Life Sciences
240676-02 |
blanc, Gris |
72.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12418732
|
DWK Life Sciences
240676-05 |
Jaune |
72.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12408732
|
DWK Life Sciences
240676-04 |
Bleu |
70.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Éliminent la nécessité d’utiliser d’un joint en aluminium et d’un bouchon en caoutchouc distincts
- Bouchons en PP
- Bouchons en bromobutyle gris
Spécification
Bromobutyle | |
PP | |
Autoclavables | |
Bouchon à vis |