Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PEHD anti-fuites Wheaton™ avec bouchons, Ambré
Click to view available options
Capacité:
0,1 oz., 4 ml
0,3 oz., 8 ml
0,5 oz, 15 ml
17 oz., 500 ml
1 oz, 30 ml
2 oz., 60 ml
32 oz., 1000 ml
4,2 oz, 125 ml
8,45 oz., 250 ml
Hauteur (métrique):
38 mm
43 mm
56 mm
69 mm
84 mm
101 mm
129 mm
171 mm
210 mm
Finition de col:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Hauteur (impériale):
1,4 in
1,69 in
2,2 in
2,71 in
3,3 in
3,9 in
5,07 in
6,73 in
8,2 in
Description
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme.
- Col étroit
- Bec verseur antigoutte pour un versement propre
- Le bouchon en PP fixé reste serré pendant longtemps
- Boîte pratique
Spécification
Capacité | 8,45 oz., 250 ml |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 24-410 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Diamètre (métrique) | 61 mm |
Hauteur (impériale) | 5,07 in |
Hauteur (métrique) | 129 mm |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
Couleur | Ambré |