Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PEHD anti-fuites Wheaton™ avec bouchons, Ambré
Catalog Number 10225022
Click to view available options
Capacité:
0,1 oz., 4 ml
0,3 oz., 8 ml
0,5 oz, 15 ml
17 oz., 500 ml
1 oz, 30 ml
2 oz., 60 ml
32 oz., 1000 ml
4,2 oz, 125 ml
8,45 oz., 250 ml
Hauteur (métrique):
38 mm
43 mm
56 mm
69 mm
84 mm
101 mm
129 mm
171 mm
210 mm
Finition de col:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Hauteur (impériale):
1,4 in
1,69 in
2,2 in
2,71 in
3,3 in
3,9 in
5,07 in
6,73 in
8,2 in
Solution d'emballage primaire idéale pour les dosages dans les kits de diagnostic, mais aussi à des fins chimiques et de stockage. Avec fermeture à double joint et bouchon fixé.
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme.
  • Col étroit
  • Bec verseur antigoutte pour un versement propre
  • Le bouchon en PP fixé reste serré pendant longtemps
  • Boîte pratique
Capacité 0,5 oz, 15 ml
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 20-410 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 25 mm
Hauteur (impériale) 2,2 in
Hauteur (métrique) 56 mm
Capacité (métrique) 15 ml
Capacité (impériale) 0,5 oz.
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 0,98 in
Matériau HDPE
Finition de col 20-410
Certifications/Conformité ISO 9001