Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PEHD anti-fuites Wheaton™ avec bouchons, Ambré
Catalog Number 10540083
Click to view available options
Capacité:
0,1 oz., 4 ml
0,3 oz., 8 ml
0,5 oz, 15 ml
17 oz., 500 ml
1 oz, 30 ml
2 oz., 60 ml
32 oz., 1000 ml
4,2 oz, 125 ml
8,45 oz., 250 ml
Hauteur (métrique):
38 mm
43 mm
56 mm
69 mm
84 mm
101 mm
129 mm
171 mm
210 mm
Finition de col:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Hauteur (impériale):
1,4 in
1,69 in
2,2 in
2,71 in
3,3 in
3,9 in
5,07 in
6,73 in
8,2 in
Solution d'emballage primaire idéale pour les dosages dans les kits de diagnostic, mais aussi à des fins chimiques et de stockage. Avec fermeture à double joint et bouchon fixé.
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme.
  • Col étroit
  • Bec verseur antigoutte pour un versement propre
  • Le bouchon en PP fixé reste serré pendant longtemps
  • Boîte pratique
Capacité 0,3 oz., 8 ml
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 20-410 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 25 mm
Hauteur (impériale) 1,69 in
Hauteur (métrique) 43 mm
Capacité (métrique) 8 ml
Capacité (impériale) 0,3 oz.
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 0,98 in
Matériau HDPE
Finition de col 20-410
Certifications/Conformité ISO 9001