Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PEBD naturel à col étroit anti-fuites Wheaton™
Catalog Number p-40053
Click to view available options
Capacité:
0,3 oz., 8 ml
0,5 oz, 15 ml
1,01 oz., 30 ml
2,02 oz., 60 ml
4,22 oz., 125 ml
8,45 oz., 250 ml
Diamètre (impériale):
0,98 in
1,25 in
1,53 in
1,96 in
2,4 in
Hauteur (impériale):
1,69 in
2,2 in
2,7 in
3,3 in
3,97 in
5,07 in
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme
  • Bec verseur antigoutte pour un versement propre
  • Le bouchon en PP fixé reste serré pendant longtemps
  • Boîte pratique
Capacité 0,3 oz., 8 ml
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 20-410 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 25 mm
Hauteur (impériale) 1,69 in
Hauteur (métrique) 43 mm
Capacité (métrique) 8 ml
Capacité (impériale) 0,3 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 0,98 in
Comprend Bouchon à double joint, bec verseur antigoutte
Matériau PEBD
Conditionnement Confort
Certifications/Conformité ISO 9001
Bouche Étroit
Forme Rond