Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PP naturel à col large et étanches aux fuites
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
Marque:  DWK Life Sciences 209669
Informations supplémentaires : Poids : 3.53800kg
Code produit. 10021512
  • 254.00€ / 48 pièces
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme
.
  • Bec verseur antigoutte pour un versement propre
  • Le bouchon en PP fixé reste serré pendant longtemps
  • Boîte pratique
Spécification
Spécification
16.9 oz, 500 ml
ISO 9001
Naturel
En PP
53-410
164mm
Rond
500 ml
Polypropylene
Bouchon à double joint, bec verseur antigoutte
Confort
72mm
Large
Vis