Learn More
DWK Life Sciences Pointes compte-gouttes allongées à distribution contrôlée à faible densité Wheaton™ (15 mm)
Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée de 8 mm en PEBD (polyéthylène basse densité)
Marque:  DWK Life Sciences 242405
Code produit. 12438782
  • 29.60€ / 100 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 13-10-2025
Description
  • La pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée distribue une goutte à la fois
  • Le volume moyen des gouttes est de 44 μl ±6 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Gris
PEBD
100/boîte