Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ LVI™ avec bouchon serti
Les flacons en verre transparent ou ambré en une seule pièce de 0,3 ml éliminent les fuites et l’évaporation
Marque: DWK Life Sciences 225220-01
Informations supplémentaires : Poids : 0.36290kg
Description
Un insert conique de 300 μl est fusionné dans un flacon de 12 × 32 mm, assurant que l’échantillon est scellé par un bouchon et des septa.
- Le flacon présente un volume résiduel pouvant être aussi faible que 4 μl, en fonction du solvant, du style d’aiguille et du réglage de profondeur de l’échantillonneur automatique
- Compatible avec des échantillonneurs automatiques utilisant des flacons de 12 dia. ext. × 32 mm de haut
- Un léger évasement en haut de l’insert fournit une plus grande zone cible d’aiguille
- Les inserts et flacons transparents sont fabriqués à partir de verre borosilicaté ASTM™ de classe I
- Les flacons ambrés sont fabriqués en verre borosilicaté ASTM de type I
- Avec une pastille de marquage en céramique blanche pour faciliter l’identification des échantillons
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
0,1 dr. | |
32 mm | |
Flacon LVI™ |
12 mm | |
0,3 ml | |
Bouchon à sertir | |
ASTM, type I, classe A |