Learn More
DWK Life Sciences Bouchon lyophilisé Wheaton™ : Bouchon col droit
Très faible adsorption des conservateurs présents dans des solutions parentérales aqueuses. Disponible en types 2 pieds, 3 pieds et Igloo.
Marque:  DWK Life Sciences W224100-402
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11798949
  • 388.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 25-04-2024
Description
  • Démontre un très faible taux d’adsorption de l’humidité
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Gris
1,3cm
Caoutchouc de bromobutyle
46 Shore A
Bouchon col droit
Lyophilisation
Compatible avec un diamètre interne de 0,7cm et un diamètre externe de 1,3 cm d’ouverture de flacons