Learn More
DWK Life Sciences Bouchons pour flacons de laboratoire / culture Wheaton™
Click to view available options
Finition de col:
33-430
38-430
Matériau:
Caoutchouc
Polyéthylène
Description
- Bouchons phénoliques noirs filetés
- PE basse densité (non autoclavable), revêtement de caoutchouc (autoclavable)
Spécification
Joint de fermeture | Caoutchouc 14B |
À utiliser avec (équipement) | Flacon de culture |
Couleur | Noir |
Matériau | Caoutchouc |
Nbre par carton | 200/boîte |
Finition de col | 38-430 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |