Learn More
DWK Life Sciences Flacon de culture Nephelo Wheaton™ avec port et bouchons de nettoyage
Comporte un bras latéral enfoncé et un orifice de nettoyage latéral
Marque: DWK Life Sciences 351486
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Verre borosilicaté à faible taux d’extraction
- Taille du bras latéral, 19×140 mm
- Tailles de bouchons, 38 mm-430 (bouchon supérieur) et 20 mm-415 (bouchon du bras latéral)
- Les bouchons sont dotés d’un revêtement en caoutchouc blanc
Spécification
Sachet individuel | |
Acier inoxydable | |
Tube plongeur pour bras latéral de 0,25 po avec des pores de 0,2 μm, évent, de qualité médicale | |
14 cm | |
Autoclavable |
500 ml | |
Turbidimètre ou néphélomètre | |
5,5 in | |
430 |