Learn More
DWK Life Sciences Flacon de culture Nephelo Wheaton™ avec port et bouchons de nettoyage
Comporte un bras latéral enfoncé et un orifice de nettoyage latéral
131.00€ - 175.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Turbidimètre ou néphélomètre |
Comprend | Tube plongeur pour bras latéral de 0,25 po avec des pores de 0,2 μm, évent, de qualité médicale |
Longueur (impériale) | 5,5 in |
Longueur (métrique) | 14 cm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12401381
|
DWK Life Sciences
351456 |
300 ml | Style : Bras latéral : 19 × 140mm |
131.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11794279
|
DWK Life Sciences
351486 |
500 ml | Sachet individuel |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12491371
|
DWK Life Sciences
351454 |
300 ml | Style : Bras latéral : 14 × 140mm |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12411381
|
DWK Life Sciences
351514 |
1000 ml | Profil bas |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Verre borosilicaté à faible taux d’extraction
- Taille du bras latéral, 19×140 mm
- Tailles de bouchons, 38 mm-430 (bouchon supérieur) et 20 mm-415 (bouchon du bras latéral)
- Les bouchons sont dotés d’un revêtement en caoutchouc blanc
Spécification
Acier inoxydable | |
Tube plongeur pour bras latéral de 0,25 po avec des pores de 0,2 μm, évent, de qualité médicale | |
14 cm | |
Autoclavable |
Turbidimètre ou néphélomètre | |
5,5 in | |
430 |