Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis avec opercule Wheaton™ avec revêtement en silicone
Les bouchons à vis avec opercule sont dotés d’un revêtement en silicone revêtu de PTFE collé qui permet d’accéder à une seringue.
Marque:  DWK Life Sciences W240848
Informations supplémentaires : Poids : 0.27220kg
Code produit. 12623375
  • 232.31€ / 250 pièces
Date d’expédition estimée: 06-01-2022
Description
Description
  • Peut supporter l’autoclavage et la stérilisation
Spécification
Spécification
ISO 9001
Bouteille ou flacon en verre
Phénolique
Bouchon à vis avec opercule
PTFE / silicone
Blanc
250/boîte.
13-425