Learn More
DWK Life Sciences Joints toriques de rechange Wheaton™ pour dessiccateur à vide Dry-Seal
À utiliser avec le dessiccateur à vide Dry-Seal Wheaton™.
Marque: DWK Life Sciences 366022
Informations supplémentaires : Poids : 0.10890kg
Description
- En caoutchouc de silicone
Spécification
Joint torique de rechange | |
Caoutchouc de silicone | |
Pour le dessiccateur à vide dry-seal |
100 mm | |
Création d’un joint étanche lorsque le vide est appliqué au dessiccateur | |
4 in |