Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir de 125 ml Wheaton™ avec robinet d’arrêt en PTFE
En verre borosilicaté
Marque: DWK Life Sciences 690170
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Description
- Volume : 125mL
Spécification
Entonnoir | |
Verre borosilicaté | |
Utilisé pour une large gamme d’expériences de chimie organique, supérieur dans les applications sous vide et radioactives | |
1/boîte |
125 mL | |
USP type I, ASTM E438 type I | |
19/22 | |
PTFE |