Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir en verre Wheaton™ 47 mm 100 ml
Marque: DWK Life Sciences 419410
Informations supplémentaires : Poids : 0.17280kg
Spécification
100 ml | |
USP type I, ASTM E438, type I, classe A | |
47 mm | |
Entonnoir |
Verre borosilicaté | |
Conçu pour traiter jusqu’à 1000 ml d’échantillons liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique | |
40 à 60 mu;m |