Learn More
DWK Life Sciences Bouteilles et flacons à sérum Wheaton™
Code produit. 10011422 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
100 ml
125 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
Code produit. 10011422
Marque: DWK Life Sciences 223766
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces flacons ont des parois extrêmement résistantes et offrent une meilleure tolérance aux produits chimiques et à la chaleur
Ces flacons présentent une paroi extrêmement solide et des tolérances thermique et chimique supérieures.
Idéal pour le stockage d’échantillons à long et à court terme et les récipients pour vaccins / médicaments injectables.
  • Le verre borosilicaté transparent est conforme aux normes USP type 1
  • Le verre borosilicaté ambré est conforme aux normes USP type 1
  • Les modules conditionné sous film plastique thermorétracté réduisent le risque de casse
Compliance
Répond aux exigences de la classe A de la Pharmacopée américaine pour le verre de type I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 3,38 oz., 100 ml
Capacité (métrique) 100 ml
Capacité (impériale) 3,38 oz.
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 2,04 in
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 95 mm
Hauteur (impériale) 3,74 in
Diamètre (métrique) 52 mm